178330
4-Amino-1-butanol
98%
Sinonimo/i:
4-Hydroxybutylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D ~1.462 (lit.)
P. eboll.
206 °C (lit.)
Punto di fusione
16-18 °C (lit.)
Densità
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCCCO
InChI
1S/C4H11NO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2
BLFRQYKZFKYQLO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- As a linker in the synthesis of highly branched poly(β-amino esters)(HPAEs) for gene delivery.
- As a side chain to modulate antimicrobial and hemolytic activities of copolymers.
- In the total synthesis of (+)-fawcettimine,(+)-fawcettidine, and (−)-lycojapodine A.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter