Documenti fondamentali
298417
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Leucinol
98%
Sinonimo/i:
(R)-2-Amino-4-methyl-1-pentanol, D-Leucinol
Scegli un formato
1 G
19,35 €
5 G
62,51 €
19,35 €
Prezzo di listino38,70 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
19,35 €
5 G
62,51 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.19
Beilstein:
1719241
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
19,35 €
Prezzo di listino38,70 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −4°, c = 9 in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.4496 (lit.)
P. ebollizione
198-200 °C/768 mmHg (lit.)
Densità
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)C[C@@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-5(2)3-6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t6-/m1/s1
VPSSPAXIFBTOHY-ZCFIWIBFSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Klaus Ringsborg Westphal et al.
Toxins, 11(5) (2019-05-19)
Fungal non-ribosomal peptide synthetase (NRPS) clusters are spread across the chromosomes, where several modifying enzyme-encoding genes typically flank one NRPS. However, a recent study showed that the octapeptide fusaoctaxin A is tandemly synthesized by two NRPSs in Fusarium graminearum. Here
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1