Documenti fondamentali
469106
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr-OMe
97%
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tyrosine methyl ester, Boc-L-tyrosine methyl ester
Scegli un formato
5 G
25,40 €
25 G
76,50 €
25,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
25,40 €
25 G
76,50 €
About This Item
Formula condensata:
4-(HO)C6H4CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2HCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
25,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D +51°, c = 1 in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
100-104 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(18)20-4)9-10-5-7-11(17)8-6-10/h5-8,12,17H,9H2,1-4H3,(H,16,19)/t12-/m0/s1
NQIFXJSLCUJHBB-LBPRGKRZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Jie Zeng et al.
Macromolecular bioscience, 16(3), 363-370 (2015-11-28)
The storage method for living cells is one of the major challenges in cell-based applications. Here, a novel supramolecular gel cryopreservation system (BDTC gel system) is introduced, which can observably increase the neural cell viability during cryopreservation process because this