374229
Boc-Tyr-OH
98%
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tyrosine, Boc-L-tyrosine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +3.0°, c = 2 in acetic acid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
133-135 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
CNBUSIJNWNXLQQ-NSHDSACASA-N
Categorie correlate
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3