460591
Sodium bromide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 806 °C)
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
99.999% trace metals basis
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
755 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)