Documenti fondamentali
429465
Sigma-Aldrich
Bromuro di litio
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lithium monobromide
Scegli un formato
5 G
72,40 €
25 G
144,00 €
72,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
72,40 €
25 G
144,00 €
About This Item
Formula condensata:
LiBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.85
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
99.999% trace metals basis
Stato:
beads
72,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
AnhydroBeads
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
beads
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Lithium bromide is a crystalline solid with high refractive index. It is widely used in the field of rechargeable batteries, organic synthesis, and optical lenses.[1]
Applicazioni
Lithium bromide(LiBr) can be used:
  • An electrolyte additive for lithium-sulfur batteries to enhance their rate performance and cycling stability.[1]
  • To prepare poly (vinyl alcohol) (PVA) fibers. The addition of LiBr improves the mechanical properties of the polymer fibers.[2]
  • To fabricate a surface passivation layer for silicon solar cells to enhance photoluminescence intensity.[3]
Note legali
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Non trovi il prodotto giusto?  
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Modification of poly(vinyl alcohol) fibers with lithium bromide
Riza Asmaa Saari, et al.
Polymer, 213, 123193-123193 (2021)
Toward in-situ protected sulfur cathodes by using lithium bromide and pre-charge
Feixiang Wu, et al
Nano Energy, 40, 170-179 (2017)
LiBr treated porous silicon used for efficient surface passivation of crystalline silicon solar cells
Ahmed Zarroug, et al.
Superlattices and Microstructures, 80, 181-187 (2015)
Sophie Nocquet-Thibault et al.
Organic letters, 15(8), 1842-1845 (2013-04-02)
Using (diacetoxyiodo)benzene in conjunction with simple bromide salts in ethanol allows the regioselective ethoxybromination of a wide range of enamides, thus yielding highly versatile α-bromo hemiaminals, which can then be engaged in a broad array of transformations.
B Saake et al.
Bioresource technology, 80(3), 195-204 (2001-10-17)
Four xylan samples from different origin were investigated, using a multi-detector, size exclusion, chromatographic system with two chromatographic column sets and mobile phases differing in the DMSO:water ratio. Molar mass distribution could be analysed best using a mobile phase of
Articoli
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.