Vai a
M2265
1-Octanoyl-rac-glycerol
≥99%
Sinonimo/i:
Glyceryl 1-monooctanoate, 1-Capryloyl-rac-glycerol, Monocaprylin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
60,50 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
323,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H22O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.29
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
60,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C11H22O4/c1-2-3-4-5-6-7-11(14)15-9-10(13)8-12/h10,12-13H,2-9H2,1H3
InChI key
GHBFNMLVSPCDGN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Molecular Simulations and Markov State Modeling of Quorum Sensing Regulators: Research revealed the inactive form of the quorum sensing regulator SdiA in Escherichia coli, offering insights into bacterial communication mechanisms that could be influenced by lipid-based signaling molecules such as 1-Octanoyl-rac-glycerol (Grabski et al., 2021).
Biochem/physiol Actions
Monocaprylin (1-octanoyl-rac-glycerol) is used as an antimicrobial monoglycerin with potential to treat bacteria D congolensis and campylobacter infections and to inactivate E. coli, Listeria and Salmonella on biosurfaces.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)