Documenti fondamentali
303631
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluoroaniline
98%
Scegli un formato
5 G
96,80 €
96,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
96,80 €
About This Item
Formula condensata:
BrC6F4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
96,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Punto di fusione
59-61 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Nc1c(F)c(F)c(Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6H2BrF4N/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H2
LZUYSMHNMFCPBF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The decomposition of 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluoroaniline by pentyl nitrite yields the corresponding aryl radicals.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Homolytic reactions of polyfluoroaromatic compounds IX. Abstraction reactions of some< i> p</i>-substituted tetra-fluorophenyl radicals.
Bolton R, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 5(1), 1-5 (1975)