Documenti fondamentali
453579
Sigma-Aldrich
(Formyloxy)acetonitrile
99%
Sinonimo/i:
Cyanomethyl formate
About This Item
Formula condensata:
HCOOCH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
85.06
Beilstein:
1741714
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. ebollizione
173 °C (lit.)
Densità
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)OCC#N
InChI
1S/C3H3NO2/c4-1-2-6-3-5/h3H,2H2
ZFLAEHBSVFWEHW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A convenient procedure for the formylation of amines and alcohols using cyanomethyl formate.
Deutsch J and Niclas H-J.
Synthetic Communications, 23(11), 1561-1568 (1993)
UV-Induced Rotamerization and Vibrational Spectra of the Conformers of Cyanomethyl Formate: Matrix Isolation Infrared and ab Initio Studies.
Dahlqvist M, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 101(7), 1260-1266 (1997)
Formyloxy-acetonitrile-a reagent for convenient N-and O-formylations.
Deutsch J, et al.
J. Prakt. Chem./Chem.-Ztg., 338(1), 488-490 (1996)