Documenti
699071
Sigma-Aldrich
3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
3-Methylpyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.538
Densità
1.080 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cc1cccnc1C=O
InChI
1S/C7H7NO/c1-6-3-2-4-8-7(6)5-9/h2-5H,1H3
JDYVLWWFVYNMTN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
73.9 °C