Documenti fondamentali
450480
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,3-Phenylenediisopropylidene)bisaniline
98%
Sinonimo/i:
Bisaniline M
Scegli un formato
100 G
74,50 €
74,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
74,50 €
About This Item
Formula condensata:
C6H4[C(CH3)2C6H4NH2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
74,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
110-114 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(c1ccc(N)cc1)c2cccc(c2)C(C)(C)c3ccc(N)cc3
InChI
1S/C24H28N2/c1-23(2,17-8-12-21(25)13-9-17)19-6-5-7-20(16-19)24(3,4)18-10-14-22(26)15-11-18/h5-16H,25-26H2,1-4H3
KWOIWTRRPFHBSI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)