387797
4-Bromo-N,N-bis(trimethylsilyl)aniline
97%
Scegli un formato
57,12 €
Prezzo di listino81,60 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
57,12 €
Prezzo di listino81,60 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
P. ebollizione
156-158 °C/23 mmHg (lit.)
Densità
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)N(c1ccc(Br)cc1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22BrNSi2/c1-15(2,3)14(16(4,5)6)12-9-7-11(13)8-10-12/h7-10H,1-6H3
YJYMZGDBOMZWSR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Hydrophilic conjugated porphyrin dimers for one-photon and two-photon photodynamic therapy.[1]
- Functionalized organometallic polymer, poly(ferrocenylsilane).[2]
- Borylanilines such as 4-(dimesitylboryl)aniline and 4-(dimesitylboryl)-3,5-dimethylaniline.[3]
- Silicon-containing oligomeric poly(imido-amides) (PIAs).[4]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?