Documenti fondamentali
450677
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Isopropyl-5,5-dimethyl-2-oxazolidinone
98%
Scegli un formato
1 G
190,00 €
190,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
190,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
190,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Attività ottica
[α]22/D −47°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
86-87 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1NC(=O)OC1(C)C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-5(2)6-8(3,4)11-7(10)9-6/h5-6H,1-4H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1
QICFUFOXXNIZFF-LURJTMIESA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)