Documenti fondamentali
453560
Sigma-Aldrich
4-Iodobutyric acid
98%
Scegli un formato
1 G
226,00 €
226,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
226,00 €
About This Item
Formula condensata:
I(CH2)3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
226,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
37-40 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
iodo
Stringa SMILE
OC(=O)CCCI
InChI
1S/C4H7IO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)
HALXOXQZONRCAB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Photolysis of methylene iodide in the presence of olefins.
Blomstrom DC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 30(4), 959-964 (1965)
Anodic Syntheses Involving ω-Monohalocarboxylic Acids1.
Pattison FLM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(10), 2255-2259 (1956)