Documenti fondamentali
380776
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-2-(chloromethyl)-2-methylpropane
98%
Sinonimo/i:
1,1,1-Tris(chloromethyl)ethane
Scegli un formato
25 ML
111,00 €
111,00 €
Prezzo di listino222,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
111,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3C(CH2Cl)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
111,00 €
Prezzo di listino222,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. ebollizione
89-90 °C/22 mmHg (lit.)
Punto di fusione
18 °C (lit.)
Densità
1.271 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
CC(CCl)(CCl)CCl
InChI
1S/C5H9Cl3/c1-5(2-6,3-7)4-8/h2-4H2,1H3
BYXOMFFBGDPXHB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,3-Dichloro-2-(chloromethyl)-2-methylpropane is a halogenated hydrocarbon. It is formed during the light induced reaction of diazomethane with chloroform.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Photochemical Reactions of Diazomethane with Polyhalomethanes and a-Haloesters1.
Urry WH and Eiszner JR.
Journal of the American Chemical Society, 74(23), 5822-5826 (1952)