Documenti fondamentali
251933
Sigma-Aldrich
4-Bromobutyryl chloride
95%
Sinonimo/i:
4-Bromobutanoic acid chloride, 4-Bromobutanoyl chloride
Scegli un formato
5 G
29,12 €
25 G
118,00 €
29,12 €
Prezzo di listino41,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
29,12 €
25 G
118,00 €
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH2CH2COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.45
Beilstein:
1743026
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
29,12 €
Prezzo di listino41,60 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
P. ebollizione
101 °C/37 mmHg (lit.)
Densità
1.602 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
BrCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H6BrClO/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2
LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Pharmaceutical research applications: 4-Bromobutyryl chloride was utilized in the synthesis of newly developed 3,4,5-trisubstituted-1,2,4-triazole derivatives. These derivatives demonstrated significant alpha-glucosidase inhibitory potential, suggesting their utility in managing diabetes through inhibition of carbohydrate hydrolyzing enzymes. This application underscores the importance of 4-Bromobutyryl chloride in the development of bioactive molecules for potential therapeutic use (Nafeesa et al., 2019).
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)