258083
4-Bromobutyric acid
98%
Sinonimo/i:
4-Bromobutanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
P. eboll.
128-131 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
30-31 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
BrCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H7BrO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7)
GRHQDJDRGZFIPO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges