Documenti fondamentali
451401
Sigma-Aldrich
Lauric-d23 acid
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
Dodecanoic-d23 acid
Scegli un formato
25 MG
88,10 €
1 G
554,00 €
88,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
88,10 €
1 G
554,00 €
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)10CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
88,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
225 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
44-46 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+23
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2
POULHZVOKOAJMA-SJTGVFOPSA-N
Applicazioni
This product may be used as an analytical standard.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
113.00 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7