Documenti fondamentali
296457
Sigma-Aldrich
Octanoic acid-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Caprylic acid-1-13C
Scegli un formato
1 G
40,40 €
40,40 €
Prezzo di listino202,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
40,40 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)613CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
40,40 €
Prezzo di listino202,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4284 (lit.)
P. ebollizione
237 °C (lit.)
Punto di fusione
16 °C (lit.)
Densità
0.910 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i8+1
WWZKQHOCKIZLMA-VJJZLTLGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Octanoic-1-13C acid is an isotopic analogue of octanoic acid.
Applicazioni
Octanoic-1-13C acid is used to study the dehydrogenase of medium chain acyl-CoA using Resonance Raman (RR) study.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Y Nishina et al.
Journal of biochemistry, 111(6), 699-706 (1992-06-01)
Resonance Raman (RR) spectra of the complex of pig kidney medium-chain acyl-CoA dehydrogenase with acetoacetyl-CoA and of the purple complex formed upon the addition of octanoyl-CoA to the dehydrogenase were obtained. RR spectra were also measured for the complexes prepared