Vai a
489727
Hexanoic acid-6,6,6-d3
99 atom % D
Sinonimo/i:
Caproic acid-6,6,6-d3
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
362,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CD3(CH2)4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.18
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
362,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
mp
-3 °C (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3
InChI key
FUZZWVXGSFPDMH-FIBGUPNXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
448168489719489700
mass shift
M+3
mass shift
M+11
mass shift
M+2
mass shift
M+1
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
density
0.951 g/mL at 25 °C
density
1.015 g/mL at 25 °C
density
0.943 g/mL at 25 °C
density
0.935 g/mL at 25 °C
bp
202-203 °C (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)