Documenti fondamentali
366897
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-d31
98 atom % D, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Hexadecanoic-d31 acid
Scegli un formato
100 MG
114,00 €
1 G
96,20 €
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
114,00 €
1 G
96,20 €
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)14CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
114,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
61-64 °C
Spostamento di massa
M+31
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2
IPCSVZSSVZVIGE-SAQPIRCFSA-N
Descrizione generale
Palmitic acid-d31 is an isotopic analogue of palmitic acid.
Applicazioni
Palmitic acid-d31 can be used in the synthesis of saturated and unsaturated fatty acids. It is used in quantitative determination of fatty acids from plastic labware.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Fu-Lin E Chu et al.
Molecular and biochemical parasitology, 119(2), 179-190 (2002-01-30)
The capability of synthesizing fatty acids de novo in the meront stage of the oyster protozoan parasite, Perkinsus marinus, was investigated employing stable-isotope-labeled precursors (1,2 13C-acetate and palmitic-d(31) acid). Fatty acid methyl esters derived from 1,2 13C-acetate and palmitic-d(31) acid
Wolf, R.R.
Radioactive and Stable Isotope Tracers in Biomedicine: Principles and Practice of Kinetic Analysis, 322-322 (1992)
Avarzed Amgalanbaatar et al.
Lipids, 50(8), 799-804 (2015-07-01)
This study demonstrated that the cells of Helicobacter felis and Helicobacter cinaedi spontaneously absorb cholesterol added to the medium. A recent study by our group has revealed that phosphatidylethanolamine (PtdEtn) of Helicobacter pylori contains myristic acid as the most predominant