Documenti fondamentali
445215
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenylboronic acid
≥95.0%
Sinonimo/i:
(o-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid, o-chloro-Benzeneboronic acid
Scegli un formato
1 G
28,91 €
5 G
112,00 €
28,91 €
Prezzo di listino41,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
28,91 €
5 G
112,00 €
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
28,91 €
Prezzo di listino41,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
Stato
solid
Punto di fusione
92-102 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
OB(O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H6BClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
RRCMGJCFMJBHQC-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8