441643
3-Fluorophenylboronic acid
≥95.0%
Sinonimo/i:
(3-Fluorophenyl-1-yl)boronic acid, 3-Fluorobenzeneboronic acid, m-Fluorophenylboronic acid, m-fluoro-Benzeneboronic acid
Scegli un formato
22,85 €
Prezzo di listino45,70 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
22,85 €
Prezzo di listino45,70 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
Punto di fusione
214-218 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
OB(O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H6BFO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
KNXQDJCZSVHEIW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?