124974
2-Chlorobenzaldehyde
99%
Sinonimo/i:
o-Chlorobenzaldehyde
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.84 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.27 mmHg ( 50 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
746 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.566 (lit.)
P. ebollizione
209-215 °C (lit.)
Punto di fusione
9-11 °C (lit.)
Densità
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
FPYUJUBAXZAQNL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?