424447
trans-2-Penten-1-ol
95%
Sinonimo/i:
(2E)-2-Penten-1-ol, (E)-Pent-2-en-1-ol, trans-2-Pentenol
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
139-139.5 °C (lit.)
Densità
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC\C=C\CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3+
BTSIZIIPFNVMHF-ONEGZZNKSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)