254584
Crotyl chloride, predominantly trans
95%
Sinonimo/i:
1-Chloro-2-butene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Impurezze
4% 3-chloro-1-butene
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. eboll.
84-85 °C (lit.)
Densità
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]\C(C)=C(\[H])CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
YTKRILODNOEEPX-NSCUHMNNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
23.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-5 °C