304182
cis-2-Penten-1-ol
95%
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
138 °C (lit.)
Densità
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
[H]\C(CC)=C(/[H])CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?