269255
trans-2-Pentenal
95%
Sinonimo/i:
2-Ethylacrylic aldehyde
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.440-1.446 (lit.)
P. ebollizione
80-81 °C/160 mmHg (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
CC\C=C\C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3-5H,2H2,1H3/b4-3+
DTCCTIQRPGSLPT-ONEGZZNKSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?