Documenti fondamentali
420697
Sigma-Aldrich
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
96%
Sinonimo/i:
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)-N-benzylamine, N-Benzyl-N-(methoxymethyl)trimethylsilylmethylamine, Benzyl(methoxymethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2N(CH2OCH3)CH2Si(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
P. ebollizione
76 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densità
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ether
phenyl
Stringa SMILE
COCN(Cc1ccccc1)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C13H23NOSi/c1-15-11-14(12-16(2,3)4)10-13-8-6-5-7-9-13/h5-9H,10-12H2,1-4H3
RPZAAFUKDPKTKP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Forms azomethine ylides which readily undergo [3+2] cycloaddition to α,ß-unsaturated esters affording N-benzyl substituted pyrrolidines in good yields.[1]
Reacted in asymmetric 1,3-dipolar cycloadditions in the practical, large-scale synthesis of chiral pyrrolidines.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis, 2646-2646 (2006)
Kotian, Pravin L.; et al.
Organic Process Research & Development, 9(2), 193-197 (2005)