Documenti fondamentali
564990
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine
Sinonimo/i:
Ishikawa’s Reagent
Scegli un formato
25 G
146,00 €
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
146,00 €
About This Item
Formula condensata:
CF3CHFCF2N(C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
146,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.3460 (lit.)
P. ebollizione
56-57 °C (lit.)
Densità
1.230 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
Stringa SMILE
CCN(CC)C(F)(F)C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H11F6N/c1-3-14(4-2)7(12,13)5(8)6(9,10)11/h5H,3-4H2,1-2H3
BNTFCVMJHBNJAR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
GC analysis includes Et2NCF=CFCF3 (two isomers), both of which are active fluorinating agents.
Applicazioni
Demonstrates utility in fluorination.[1]
Displays the ability to insert a fluoro(trifluoromethyl) methylene moiety in unsaturated alcohols.[2]
Reactant for:
  • Friedel-Crafts type arylation of hydrofluorocarbons
  • Microbial hydroxylation of antibiotics
  • Electrochemical fluorination of trialkylamines and tetraalkylammonium salts
  • Fluorination of pyrethroides
Reactant for synthesis of:
  • γ-Hydroxy-α-fluoro-α-trifluoromethylcarboxamide
  • Florfenicol and thiamphenicol
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Ogu, K-i et al
Tetrahedron Letters, 39, 305-305 (1998)
Koch, G. et al
Synlett, 693-693 (2004)