Documenti fondamentali
418714
Sigma-Aldrich
Triphenyl borate
≥97%
Sinonimo/i:
NSC 806, Triphenoxyborane, Triphenyl ester boric acid
Scegli un formato
10 G
78,30 €
78,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
78,30 €
About This Item
Formula condensata:
(C6H5O)3B
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
78,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
solid
Punto di fusione
98-101 °C (lit.)
Stringa SMILE
O(B(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15BO3/c1-4-10-16(11-5-1)20-19(21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
MDCWDBMBZLORER-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst involved in:
  • Multicomponent aziridination of aldehydes
  • Hetero-Diels-Alder reactions and Mukaiyama aldol condensation
  • Cross-metathesis of alkenes with 3-nitropropene
  • Asymmetric Claisen rearrangement of unactivated allyl vinyl ethers
  • Ethoxylation
  • Asymmetric aziridination of imines
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5