D60400
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
98%
Sinonimo/i:
4,5-Dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, DDQ
Saggio
98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
210-215 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=C(Cl)C(=O)C(C#N)=C(C#N)C1=O
InChI
1S/C8Cl2N2O2/c9-5-6(10)8(14)4(2-12)3(1-11)7(5)13
HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- A deprotecting reagent for a variety of compounds, such as thioacetals, acetals, and ketals.
- An electron-transfer reagent for the synthesis of quinolines from imines and alkynes or alkenes.
- An effective reagent for the benzylic and allylic C−H functionalization.
- An oxidizing agent for the synthesis of functionalized furans and benzofurans.
- A reagent with Ph3P in an efficient synthesis of 1,2-benzisoxazoles.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)