Documenti fondamentali
409480
Sigma-Aldrich
2-Undecylimidazole
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H26N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.37
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
P. eboll.
215 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
69-74 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCc1ncc[nH]1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)