A30702
Allyl chloride
reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
3-Chloro-1-propene, Chlorallylene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
20.58 psi ( 55 °C)
5.71 psi ( 20 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
11.2 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. eboll.
44-46 °C (lit.)
Punto di fusione
−130 °C (lit.)
Densità
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCC=C
InChI
1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 1-Allyl-2-alkynylbenzene derivatives through allylalkynylation of in situ generated benzynes.
- α,ω-Difunctional intermediates by reacting with fatty acid methyl esters using ruthenium catalysts.
- Homoallylic alcohols through Sn/I2 catalyzed Barbier-type allylation reactions of carbonyl compounds.
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-25.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-32 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves