408964
Cyclohexyl methacrylate
≥97%, contains ~60 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinonimo/i:
Methacrylic acid cyclohexyl ester
Scegli un formato
86,10 €
Prezzo di listino123,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
86,10 €
Prezzo di listino123,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
liquid
contiene
~60 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
68-70 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h9H,1,3-7H2,2H3
OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a monomer to prepare poly(cyclohexyl methacrylate) (PCHMA) thin films for high-performance luminescent solar concentrators(LSCs). These LSCs can be used to fabricate high-quantum yield photovoltaic solar cells.[1]
- As a comonomer to prepare photo-patternable quantum dot-acrylate resins for fabricating light-emitting diodes with high color transparency.[2]
- As a monomer to synthesizesuperhydrophobic silica nanoparticle surfaces for various applications such as anti-corrosionsurfaces, drag reduction, and energy conservation.[3]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?