909041
Benzyl acrylate
≥99.8%, contains 40-60 ppm MEHQ as inhibitor
Sinonimo/i:
Acrylic acid benzyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.8%
Forma fisica
liquid
contiene
40-60 ppm MEHQ as inhibitor
Colore
colorless
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
GCTPMLUUWLLESL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
105.5 °C