Documenti fondamentali
96008
Supelco
Cyclohexyl methacrylate
Sinonimo/i:
Methacrylic acid cyclohexyl ester
Scegli un formato
100 MG
60,20 €
60,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
60,20 €
About This Item
Formula condensata:
CH2=C(CH3)COOC6H11
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.23
Beilstein:
2045235
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.21
60,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
contiene
10-80 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor as stabilizer
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
68-70 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h9H,1,3-7H2,2H3
OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)