408271
Tetrahydrofurfuryl acrylate
contains hydroquinone as inhibitor, monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinonimo/i:
THFA
Stato
liquid
Livello qualitativo
contiene
hydroquinone as inhibitor
monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. ebollizione
87 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C8H12O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h2,7H,1,3-6H2
YNXCGLKMOXLBOD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?