392103
Isobornyl acrylate
technical grade, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinonimo/i:
Acrylic acid isobornyl ester, IBA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Forma fisica
liquid
contiene
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. eboll.
119-121 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@]12CC[C@@](C)([C@@H](C1)OC(=O)C=C)C2(C)C
InChI
1S/C13H20O2/c1-5-11(14)15-10-8-9-6-7-13(10,4)12(9,2)3/h5,9-10H,1,6-8H2,2-4H3/t9-,10-,13+/m0/s1
PSGCQDPCAWOCSH-OUJBWJOFSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup