463353
tert-Butyl methacrylate
98%, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinonimo/i:
1,1-Dimethylethyl methacrylate, tert -Butyl α-methacrylate, tert -Butyl methacrylate, Acryester TB
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
contiene
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. eboll.
132 °C (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)7(9)10-8(3,4)5/h1H2,2-5H3
SJMYWORNLPSJQO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C - closed cup