Documenti fondamentali
395420
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) chloride tetrahydrofuran complex (1:2)
99%
Sinonimo/i:
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)zirconium, Zirconium tetrachloride tetrahydrofuran complex
Scegli un formato
5 G
72,00 €
72,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
72,00 €
About This Item
Formula condensata:
ZrCl4 · 2OC4H8
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
99%
Stato:
powder
72,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
152 mmHg ( 25 °C)(lit.)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zirconium
Punto di fusione
175-177 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[Zr](Cl)(Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.4ClH.Zr/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;/h2*1-4H2;4*1H;/q;;;;;;+4/p-4
VDJJKYYENYIHFF-UHFFFAOYSA-J
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)