it has no melting point and boiling point...you did not mentioned there in the product and also molecular weight
464600
Zirconium(IV) acetate hydroxide
Sinonimo/i:
Dihydroxy-bis(methoxycarbonyloxy)zirconium, Hydroxy-tris(methoxycarbonyloxy)zirconium
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Zr, 40.4-43.3% gravimetric
Impiego in reazioni chimiche
core: zirconium
Stringa SMILE
COC(=O)O[Zr](O)(O)O.COC(=O)O[Zr](O)(O)OC(=O)OC.COC(=O)O[Zr](O)(OC(=O)OC)OC(=O)OC
InChI
1S/6C2H4O3.6H2O.3Zr/c6*1-5-2(3)4;;;;;;;;;/h6*1H3,(H,3,4);6*1H2;;;/q;;;;;;;;;;;;3*+4/p-12
RAVMIOKPFXMREI-UHFFFAOYSA-B
Categorie correlate
Applicazioni
- Monoclinic zirconium dioxide nanoparticles via thermal treatment method in the presence of polyvinylpyrrolidone as a capping agent.[1]
- Zirconia doped lithium cobalt oxide (Zr-LiCoO2) by treating with lithium acetate and cobalt acetate via the sol-gel method.[2]
- Yttrium stabilized zirconia nanoparticles via co-precipitation method using yttrium acetate tetrahydrate and oxalic acid dehydrate.[3]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?