8.08913
Zirconium(IV) chloride
anhydrous, for synthesis
Sinonimo/i:
Zirconium(IV) chloride, Zirconium tetrachloride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 190 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Potenza
1688 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
Punto di fusione
437 °C
Densità
2.80 g/cm3 at 15 °C
Densità bulk
1200 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/4ClH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
DUNKXUFBGCUVQW-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Applicazioni
- β-amino alcohols by ring-opening of epoxides with aromatic amines.
- β-amino analogs via conjugate addition of aliphatic amines to α,β-unsaturated ester, nitriles, and ketones.
- 1,3,4-oxadiazole derivatives by cyclodehydration of 1,2-diacylhydrazines.
- 3,4-Dihydropyrimidinone derivatives via Biginelli condensation reaction of aromatic aldehyde, β-ketoester, and urea.
Risultati analitici
Hafnium (Hf): ≤ 40 ppm
Identity (ICP-OES): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3