579211
Tetrakis(dimethylamido)zirconium(IV)
electronic grade, ≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
TDMAZ, Tetrakis(dimethylamino)zirconium(IV)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
electronic grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: zirconium
Punto di fusione
57-60 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)[Zr](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Zr/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
DWCMDRNGBIZOQL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Learn about the different low temperature direct alcohol fuel cells based on nanostructured material catalysts and anion exchange membrane fuel cells.
Thin film solid oxide fuel cells offer technical advantages; review of TF-SOFC deposition methods for electrolyte thin films.
This article describes the use and advantages of polyoxometalate-based redox-flow batteries as electrochemical energy storage systems over Li-ion batteries.
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.