Documenti fondamentali
395382
Sigma-Aldrich
Vanadium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
97%
Sinonimo/i:
Trichlorotris(tetrahydrofuran)vanadium
Scegli un formato
5 G
88,00 €
25 G
290,00 €
88,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
88,00 €
25 G
290,00 €
About This Item
Formula condensata:
VCl3 · 3C4H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
88,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: vanadium
Punto di fusione
265 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[V](Cl)Cl.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.3ClH.V/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-4H2;3*1H;/q;;;;+3/p-3
WARDLUZTYLPMGJ-UHFFFAOYSA-K
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)