Documenti fondamentali
391395
Sigma-Aldrich
5-Chlorobenzofurazan 3-oxide
97%
Scegli un formato
5 G
69,70 €
69,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
69,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3ClN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
69,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
47-48 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
[O-][n+]1onc2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C6H3ClN2O2/c7-4-1-2-5-6(3-4)9(10)11-8-5/h1-3H
CVHOKJCSOAHYAJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Chlorobenzofurazan 3-oxide is a benzofuroxan derivative. Its synthesis has been reported.[1]
Applicazioni
5-Chlorobenzofurazan 3-oxide (6-Chlorobenzofuroxan) may be used in the synthesis of 3-methyl-2-phenylthioquinoxaline 1,4-dioxide derivative.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Antonio Carta et al.
European journal of medicinal chemistry, 37(5), 355-366 (2002-05-15)
Thirty-six 6(7)-substituted-3-methyl- or 3-halogenomethyl-2-phenylthio-phenylsulphonyl-chloro-quinoxaline 1,4-dioxides belonging to series 3-6 were synthesised and submitted to a preliminary in vitro evaluation for antimycobacterial, anticandida and antibacterial activities. Antitubercular screening showed a generally good activity of 3-methyl-2-phenylthioquinoxaline 1,4-dioxides (3d,e,h-j) against Mycobacterium tuberculosis, and