B66302
N-(2-Bromoethyl)phthalimide
95%
Sinonimo/i:
1-Bromo-2-phthalimidoethane, 2-(2-Bromoethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-Bromoethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)phthalimide, 2-Phthalimidoethyl bromide
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
80-83 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
BrCCN1C(C2=CC=CC=C2C1=O)=O
InChI
1S/C10H8BrNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2
CHZXTOCAICMPQR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3