Documenti fondamentali
640514
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylpyrrole-2-carboxaldehyde
95%
Scegli un formato
1 G
85,20 €
85,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
85,20 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
85,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
95-99 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(C=O)[nH]1
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-3-6(2)8-7(5)4-9/h3-4,8H,1-2H3
RDFZYUOHJBXMJA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2