Documenti
641103
Sigma-Aldrich
2-(Triisopropylsilyl)oxazole-5-carboxaldehyde
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H23NO2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5030 (lit.)
Densità
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cnc(o1)[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C13H23NO2Si/c1-9(2)17(10(3)4,11(5)6)13-14-7-12(8-15)16-13/h7-11H,1-6H3
FBQMBIDSILZYSW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3