270148
Methyl (R)-(−)-3-hydroxy-2-methylpropionate
99%
Sinonimo/i:
(−)-Methyl D-β-hydroxyisobutyrate, (R)-(−)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester
Scegli un formato
38,22 €
Prezzo di listino54,60 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
38,22 €
Prezzo di listino54,60 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]19/D −26°, c = 4 in methanol
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. ebollizione
76-77 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
ATCCIZURPPEVIZ-SCSAIBSYSA-N
Categorie correlate
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?